Learn More
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%, Acros Organics™
51.20€ - 203.30€
CAS 22600-77-7
Fórmula molecular C4H7N3·2ClH
Molecular Weight (g/mol) 170.04
InChI Key KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
PubChem CID 12417863
IUPAC Name 1H-imidazol-2-ylmethanamine;dihydrochloride
SMILES C1=CN=C(N1)CN.Cl.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15274368 Ver documentos Acros Organics
454590010
1g 51.20€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
15284368 Ver documentos Acros Organics
454590050
5g 203.30€
5 g View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Add to basket
Specifications
Chemical Identifiers
22600-77-7
170.04
1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
1H-imidazol-2-ylmethanamine;dihydrochloride
C4H7N3·2ClH
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
12417863
C1=CN=C(N1)CN.Cl.Cl
Specifications
1g
Authentic
250.0°C to 251.0°C
98%
1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
C1=CN=C(N1)CN.Cl.Cl
170.04
170.04
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Glass Bottle
22600-77-7
C4H7N3·2ClH
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
1H-imidazol-2-ylmethanamine;dihydrochloride
12417863
98%
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.