Learn More
Hemisulfato de 2-aminoimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689925
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
1450-93-7
C6H12N6O4S
264.26
MFCD00013162
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
2734684
OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
1450-93-7
C6H12N6O4S
264.26
MFCD00013162
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
2734684
OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Aminoimidazole hemisulfate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 270°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Nombre IUPAC 1H-imidazol-2-amina; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoimidazole hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.