Learn More
2-Aminobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55244
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2835-77-0
C13H11NO
197.24
MFCD00007713
MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
76080
(2-aminofenil)-fenilmetanona
NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
2835-77-0
C13H11NO
197.24
MFCD00007713
MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
76080
(2-aminofenil)-fenilmetanona
NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 108.0°C
Color Amarillo-dorado
Temperatura de inflamación 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 76
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 40g/L methanol (20°C),soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.