Learn More
2-Aminobencimidazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2-Aminobenzimidazole is used as receptors in chemosensor analysis. It was used in the hydrolysis of a choline carbonate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,2-a]benzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminobencimidazol se utiliza como receptor en el análisis de quimiosensores. Se usó en la hidrólisis de un carbonato de colina. También se utilizó en la síntesis de imidazo[1,2-a]bencimidazoles.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Proteger de la luz directa. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 2-aminobencimidazol se utiliza como receptor en el análisis de quimiosensores. Se usó en la hidrólisis de un carbonato de colina. También se utilizó en la síntesis de imidazo[1,2-a]bencimidazoles.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Proteger de la luz directa. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzimidazole |
Punto de fusión | 228°C to 232°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 116525 |
Información de solubilidad | Soluble in water (Slightly). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.15 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |