Learn More
Alfa Aesar™ 2-Aminobenzhydrazide, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ A10805.30
Detalles adicionales : CAS : 1904-58-1 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499732
  • 600.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1904-58-1
151.169
GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
94728
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)N
C7H9N3O
MFCD00017056
2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
2-aminobenzohydrazide
Especificación
2-Aminobenzhydrazide
250g
C7H9N3O
742811
GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
2-aminobenzohydrazide
94728
≥98%
122°C to 124°C
1904-58-1
MFCD00017056
2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)N
151.169
151.17