Learn More
2-Amino-9,9-dimetilfluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492109
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108714-73-4
C15H15N
209.292
MFCD09953790
GUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
2-amino-9,9-dimethylfluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-amine, 2-amino-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylamine, 9,9-dimethyl9h-fluorene-2-amine, pubchem23234, ksc495c6d, 9,9-dimethyl-2-aminofluorene, 2-amino-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-fluoren-2-amine
22617093
9,9-dimetilfluoren-2-amina
CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108714-73-4
C15H15N
209.292
MFCD09953790
GUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
2-amino-9,9-dimethylfluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-amine, 2-amino-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylamine, 9,9-dimethyl9h-fluorene-2-amine, pubchem23234, ksc495c6d, 9,9-dimethyl-2-aminofluorene, 2-amino-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-fluoren-2-amine
22617093
9,9-dimetilfluoren-2-amina
CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 15506865
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo