Learn More
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 456970050
Detalles adicionales : CAS : 314-46-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15545226
  • 118.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
314-46-5
205.136
2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
C8H6F3NO2
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
2778508
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
133.0°C to 136.0°C
314-46-5
2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(F)(F)F
205.136
205.14
Authentic
5g
C8H6F3NO2
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2778508
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.