Learn More
2-Amino-6-(trifluorometoxi)benzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15467858
169.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.196
MFCD00210213
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.196
MFCD00210213
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 748759
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido