Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61328.06
Detalles adicionales : CAS : 1744-22-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457858
  • 94.30€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1744-22-5
234.196
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
5070
6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
C8H5F3N2OS
MFCD00210213
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
CHEBI:8863
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Especificaciones
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
114°C to 118°C
1744-22-5
MFCD00210213
748759
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
5070
234.2
98%
White to Yellow
5g
C8H5F3N2OS
UN2811
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
234.196
CHEBI:8863
Solid
Videos
SDS Documentos