Learn More
2-Amino-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492749
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
17920-35-3
C6H8N2O
124.143
MFCD04972542
DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
580053
6-metoxipiridin-2-amina
COC1=CC=CC(=N1)N
17920-35-3
C6H8N2O
124.143
MFCD04972542
DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
580053
6-metoxipiridin-2-amina
COC1=CC=CC(=N1)N
It's an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejada del aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxypyridine
Color Marrón
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 115179
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido