Learn More
2-Amino-6-metoxibenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56855
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
1747-60-0
C8H8N2OS
180.23
MFCD00005787
KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
15630
6-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
1747-60-0
C8H8N2OS
180.23
MFCD00005787
KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
15630
6-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 169°C
Color De beis a blanco o gris-lila
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 27, II, 334
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.