Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-6-fluorobenzonitrile, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A12456.06
Detalles adicionales : CAS : 77326-36-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499683
  • 61.80€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
77326-36-4
136.129
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
522659
C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)N
C7H5FN2
MFCD00015477
6-fluoroanthranilonitrile, 2-amino-6-fluorobenzo-nitrile, 2-fluoro-6-aminobenzonitrile, 6-fluoro-2-aminobenzonitrile, 2-amino-6-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-fluoro, 2-amino-6-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4644, acmc-1bhvi, 2-cyano-3-fluoroaniline
2-amino-6-fluorobenzonitrile
Especificación
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
5g
C7H5FN2
UN3439
6-fluoroanthranilonitrile, 2-amino-6-fluorobenzo-nitrile, 2-fluoro-6-aminobenzonitrile, 6-fluoro-2-aminobenzonitrile, 2-amino-6-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-fluoro, 2-amino-6-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4644, acmc-1bhvi, 2-cyano-3-fluoroaniline
C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)N
136.129
136.13
125°C to 129°C
77326-36-4
MFCD00015477
3588945
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-fluorobenzonitrile
522659
99%