Learn More
2-Amino-6-cloropirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054059
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
33332-28-4
C4H4ClN3
129.547
MFCD00055024
JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
118458
6-cloropirazin-2-amina
C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
33332-28-4
C4H4ClN3
129.547
MFCD00055024
JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
118458
6-cloropirazin-2-amina
C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
2-Amino-6-chloropyrazine is used in the preparation of A2B adenosine receptor antagonists and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Amino-6-cloropirazina se utiliza en la preparación de antagonistas de los receptores de adenosina A2B y otros compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenelo en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropyrazine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido