Learn More
2-Amino-6-cloropurina-9-ribósido, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077210
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2004-07-1
C10H12ClN5O4
301.69
TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
2004-07-1
C10H12ClN5O4
301.69
TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Punto de fusión 165.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -35
Sinónimo benzoic acid, 4-chlorophenyl ester, p-chlorophenol benzoate, p-chlorophenyl benzoate, benzoic acid 4-chlorophenyl ester, benzoic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylbenzoate, acmc-1cina, cbmicro_005244, 4-chlorophenyl benzoate
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
SMILES NC1=NC(Cl)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=N1
Nombre IUPAC benzoato de (4-clorofenilo)
PubChem CID 347761
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.69
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.