Learn More
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055922
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
27048-04-0
C5H4ClN3O2
173.56
MFCD00044350
WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
2724035
6-cloro-3-nitropiridin-2-amina
NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
27048-04-0
C5H4ClN3O2
173.56
MFCD00044350
WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
2724035
6-cloro-3-nitropiridin-2-amina
NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en dimetilsulfóxido y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 192°C to 196°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 474607
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s