Learn More
2-Amino-6-cloro-3-nitropiridina, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077187
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
27048-04-0
C5H4ClN3O2
173.56
MFCD00044350
WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
2724035
6-cloro-3-nitropiridin-2-amina
NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
27048-04-0
C5H4ClN3O2
173.56
MFCD00044350
WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
2724035
6-cloro-3-nitropiridin-2-amina
NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 193.0°C to 198.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.