Learn More
2-Amino-6-bromo-3-nitropiridina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812744
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
84487-04-7
C5H4BrN3O2
218.01
YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
12097745
6-bromo-3-nitropiridin-2-amina
C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
84487-04-7
C5H4BrN3O2
218.01
YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
12097745
6-bromo-3-nitropiridin-2-amina
C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Punto de fusión 203.0°C to 204.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.