Learn More
2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine, 97%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 452350050
Detalles adicionales : CAS : 84487-04-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15254914
  • 380.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
84487-04-7
218.01
2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine
6-bromo-3-nitropyridin-2-amine
C5H4BrN3O2
YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
12097745
C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Especificaciones
2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
5g
96% min. (HPLC)
2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine
C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
218.01
218.01
203.0°C to 204.0°C
84487-04-7
C5H4BrN3O2
YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3-nitropyridin-2-amine
12097745
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.