missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7081400
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4214-76-0
C5H5N3O2
139.11
MFCD00006325
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
77888
5-nitropiridin-2-amina
NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4214-76-0
C5H5N3O2
139.11
MFCD00006325
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-nitropyridine, 2-pyridinamine, 5-nitro, 5-nitro-2-aminopyridine, 5-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-5-nitro pyridine, pyridine, 2-amino-5-nitro, 5-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-nitro-pyridin-2-yl amine, 5-nitro-2-pyridylamine, 5-nitropyridin-2-amin
77888
5-nitropiridin-2-amina
NC1=CC=C(C=N1)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitropyridine
Punto de fusión 185°C to 190°C
Temperatura de inflamación 224°C (435°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 120353
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'