Learn More
Ácido 2-amino-5-nitrobenzoico, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 245950250
Detalles adicionales : CAS : 616-79-5 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011101
  • 98.05€ / 25 g
Envío estimado: 07-07-2021
616-79-5
182.14
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
12032
ácido 2-amino-5-nitrobenzoico
C7H6N2O4
MFCD00017039
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
CHEBI:61280
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)N
Especificaciones
2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Frasco de vidrio
278.0°C
98%
97.5
98%
O2NC6H3(NH2)CO2H
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-amino-5-nitrobenzoico
12032
182.14
98%
Authentic
Amarillo
25g
616-79-5
100.0
C7H6N2O4
MFCD00017039
Solubility in water: insoluble.
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)N
182.14
CHEBI:61280
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados