missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Amino-5-yodopiridina, 97 %

Marca:  Alfa Aesar™ B25175.06

Detalles adicionales : CAS : 20511-12-0 Peso : 0.00500kg

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11440628

  • 76.05€ / 5 g

En stock, listo para ser enviado: 4

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

20511-12-0
220.013
IVILGUFRMDBUEQ-UHFFFAOYSA-N
88579
C1=CC(=NC=C1I)N
C5H5IN2
MFCD00160312
2-amino-5-iodopyridine, 2-pyridinamine, 5-iodo, 5-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-iodo-2-pyridinamine, 5-iodo-2-aminopyridine, 2-amino-5-iodo pyridine, pyridine, 2-amino-5-iodo, 5-iod-2-pyridinamin, 5-iodo-2-pyridylamine, 6-amino-3-iodopyridine
5-yodopiridina-2-amina

Especificaciones

2-Amino-5-iodopyridine
126°C to 130°C
20511-12-0
MFCD00160312
2-amino-5-iodopyridine, 2-pyridinamine, 5-iodo, 5-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-iodo-2-pyridinamine, 5-iodo-2-aminopyridine, 2-amino-5-iodo pyridine, pyridine, 2-amino-5-iodo, 5-iod-2-pyridinamin, 5-iodo-2-pyridylamine, 6-amino-3-iodopyridine
C1=CC(=NC=C1I)N
220.013
220.01
Light sensitive
5g
C5H5IN2
108738
IVILGUFRMDBUEQ-UHFFFAOYSA-N
5-yodopiridina-2-amina
88579
97%
Videos
SDS Documentos