Learn More
2-Amino-5-fluoropiridina, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3777281
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
21717-96-4
C5H5FN2
112.11
MFCD01861120
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine
2737701
5-fluoropiridin-2-amina
NC1=CC=C(F)C=N1
21717-96-4
C5H5FN2
112.11
MFCD01861120
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine
2737701
5-fluoropiridin-2-amina
NC1=CC=C(F)C=N1
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluoropyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 97°C
Color Naranja a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.