Learn More
2-Amino-5-fluorobenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-Amino-5-fluorobenzothiazole is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-fluorobenzotiazol se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El 2-amino-5-fluorobenzotiazol se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-fluorobenzothiazole |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |