Learn More
2-Amino-5-chlorophenol, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 297280250
Detalles adicionales : CAS : 28443-50-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10433015
  • 104.60€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
28443-50-7
143.57
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
91591
2-amino-5-chlorophenol
C6H6ClNO
MFCD02093863
4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
CHEBI:75051
C1=CC(=C(C=C1Cl)O)N
Especificaciones
2-Amino-5-chlorophenol
Glass bottle
152°C to 157°C
28443-50-7
100.0
C6H6ClNO
4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
C1=CC(=C(C=C1Cl)O)N
143.57
CHEBI:75051
Crystalline Powder or Crystals
Authentic
Brown
25g
97.5
98%
MFCD02093863
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chlorophenol
91591
143.57
≥97.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
SDS Documentos