Learn More
2-Amino-5-clorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756775
28.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28443-50-7
C6H6ClNO
143.57
MFCD02093863
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
91591
CHEBI:75051
2-amino-5-clorofenol
NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28443-50-7
C6H6ClNO
143.57
MFCD02093863
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
91591
CHEBI:75051
2-amino-5-clorofenol
NC1=CC=C(Cl)C=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152°C to 157°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in sol. of acids and bases,soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.