Learn More
Ácido 2-amino-5-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2-Amino-5-chlorobenzoic acid is used in the preparation of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Also used to produce 6-chloro-3H-quinazolin-4-one at temperature of 180°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-5-clorobenzoico se utiliza en la preparación de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD). También se usa para producir 6-cloro-3H-quinazolin-4-ona a una temperatura de 180 °C.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 2-amino-5-clorobenzoico se utiliza en la preparación de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD). También se usa para producir 6-cloro-3H-quinazolin-4-ona a una temperatura de 180 °C.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorobenzoic acid |
Punto de fusión | ∼208°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 639027 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.58 |
Porcentaje de pureza | 98% |