missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-55050
21.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1072-97-5
C5H5BrN2
173.01
MFCD00006323
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
70622
5-bromopiridin-2-amina
C1=CC(=NC=C1Br)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1072-97-5
C5H5BrN2
173.01
MFCD00006323
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
70622
5-bromopiridin-2-amina
C1=CC(=NC=C1Br)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromopyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135.0°C to 138.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(C5H3N)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 431
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'