Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-5-bromobenzothiazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55270.14
Detalles adicionales : CAS : 20358-03-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491468
  • 454.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
2-Amino-5-bromobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediates
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Especificaciones
20358-03-6
229.095
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
13775785
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
C7H5BrN2S
MFCD00577806
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
5-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine
Especificaciones
194°C to 198°C
2-Amino-5-bromobenzothiazole
20358-03-6
MFCD00577806
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine
13775785
Solid
25g
White to Brown
C7H5BrN2S
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
229.095
229.1
97%
Videos
SDS Documentos