Learn More
2-Amino-5-bromobenzonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2-Amino-5-bromobenzonitrile can react with Oxalic acid dimethyl ester to get 5-Bromo-N-methylanthranilonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-bromobenzonitrilo puede reaccionar con el dimetiléster de ácido oxálico para obtener 5-bromo-N-metilantranilonitrilo.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 2-amino-5-bromobenzonitrilo puede reaccionar con el dimetiléster de ácido oxálico para obtener 5-bromo-N-metilantranilonitrilo.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromobenzonitrile |
Punto de fusión | 96°C to 100°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3439 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.03 |
Porcentaje de pureza | 96% |