missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 2-amino-5-bromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. Also used in the determination of cobalt, copper, nickel, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5B del virus de la hepatitis C. También se utiliza en la determinación de cobalto, cobre, níquel y zinc.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5B del virus de la hepatitis C. También se utiliza en la determinación de cobalto, cobre, níquel y zinc.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromobenzoic acid |
Punto de fusión | ∼215°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 639028 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,1405 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.03 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'