Learn More
2-Amino-5-bromobenzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 305620250
Detalles adicionales : CAS : 5794-88-7 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10229173
  • 129.30€ / 25 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
5794-88-7
216.03
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
79858
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
C7H6BrNO2
MFCD00007823
5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
2-amino-5-bromobenzoic acid
Especificaciones
2-Amino-5-bromobenzoic acid
Glass bottle
218°C to 220°C
5794-88-7
100.0
C7H6BrNO2
MFCD00007823
5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
216.03
216.03
97%
Authentic
Beige
25g
96.0
96% min. (GC)
H2NC6H3(Br)CO2H
15, 1412
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzoic acid
79858
Powder
Videos
SDS Documentos