missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-bromobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7052441
53.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
29124-57-0
C7H6BrNO
200.035
MFCD10696879
VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzenecarbaldehyde, 5-bromoanthranilaldehyde, 4-bromo-2-formylaniline, benzaldehyde,2-amino-5-bromo, benzaldehyde, 2-amino-5-bromo, pubchem19693, aminobromobenzenecarbaldehyde, 2-amino-5-bromobenzaidehyde, 2-amino-5-bromo-benzaldehyde
23510475
2-amino-5-bromobenzaldehído
C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
29124-57-0
C7H6BrNO
200.035
MFCD10696879
VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzenecarbaldehyde, 5-bromoanthranilaldehyde, 4-bromo-2-formylaniline, benzaldehyde,2-amino-5-bromo, benzaldehyde, 2-amino-5-bromo, pubchem19693, aminobromobenzenecarbaldehyde, 2-amino-5-bromobenzaidehyde, 2-amino-5-bromo-benzaldehyde
23510475
2-amino-5-bromobenzaldehído
C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)N

Participate in synthesis and structure activity of novel camptothecin analogs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Participa en la síntesis y actividad estructural de nuevos análogos de camptotecina.

Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Punto de fusión 75°C to 77°C
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'