missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-bromo-3-picolina, 97 %, Acros Organics™

Catalog Number p-7077248
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3430-21-5
C6H7BrN2
187.04
KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
137934
5-bromo-3-metilpiridin-2-amina
CC1=CC(=CN=C1N)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3430-21-5
C6H7BrN2
187.04
KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
137934
5-bromo-3-metilpiridin-2-amina
CC1=CC(=CN=C1N)Br
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromo-3-picoline
Punto de fusión 92.0°C to 94.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: slighlty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-bromo-3-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'