missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-bromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, 97%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar H64790.MD

Detalles adicionales : CAS : 1010120-55-4 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489146

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1010120-55-4
213.038
TVGFHUIJNZRKFW-UHFFFAOYSA-N
25215939
C1=CC2=NC(=NN2C(=C1)Br)N
C6H5BrN4
MFCD11655928
5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-amine, 5-bromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-amine, 5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridine, qc-7, 5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridine-2-amine, 5-bromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-ylamine, 5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridine-2-yl-amine, 2-amino-5-bromo-1,2,4-triazolo 1,5-a pyridine
5-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine

Especificaciones

2-Amino-5-bromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine
1010120-55-4
MFCD11655928
5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-amine, 5-bromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-amine, 5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridine, qc-7, 5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridine-2-amine, 5-bromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyridin-2-ylamine, 5-bromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyridine-2-yl-amine, 2-amino-5-bromo-1,2,4-triazolo 1,5-a pyridine
C1=CC2=NC(=NN2C(=C1)Br)N
213.038
213.04
97%
250mg
C6H5BrN4
18991158
TVGFHUIJNZRKFW-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
25215939
Solid
Videos
SDS Documentos