missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol de ácido 2-amino-4-(trifluorometil)piridina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7036124
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
944401-57-4
C12H16BF3N2O2
288.077
MFCD12923420
AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
57416499
5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)piridina-2-amina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
944401-57-4
C12H16BF3N2O2
288.077
MFCD12923420
AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
57416499
5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)piridina-2-amina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N

2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-amino-4-(trifluorometil)piridina-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Beilstein 15519102
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.07
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'