Learn More
2-amino-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033523
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
695-34-1
C6H8N2
108.14
MFCD00006321
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
1533
4-metilpiridin-2-amina
CC1=CC(=NC=C1)N
695-34-1
C6H8N2
108.14
MFCD00006321
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
1533
4-metilpiridin-2-amina
CC1=CC(=NC=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 101°C
Color Beige a amarillo o marrón
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 22, V,9, 325
Índice Merck 15, 462
Información de solubilidad Solubility in water: 41g/L (20°C). Other solubilities: soluble in lower alcohols,slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.