Learn More
2-Amino-4-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697214
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
26830-96-6
C8H8N2
132.17
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2801276
2-amino-4-metilbenzonitrilo
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
26830-96-6
C8H8N2
132.17
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2801276
2-amino-4-metilbenzonitrilo
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 97%