Learn More
2-Amino-4-metoxibenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10400524
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
5464-79-9
C8H8N2OS
180.23
MFCD00005792
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
21622
4-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
5464-79-9
C8H8N2OS
180.23
MFCD00005792
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
21622
4-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153.0°C to 155.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.