Learn More
2-Amino-4-metoxibenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317736
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5464-79-9
C8H8N2OS
180.225
MFCD00005792
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
21622
4-metoxi-1,3-benzotiazol-2-amina
COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5464-79-9
C8H8N2OS
180.225
MFCD00005792
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
21622
4-metoxi-1,3-benzotiazol-2-amina
COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Punto de fusión 153°C to 159°C
Cantidad 25 g
Beilstein 141363
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 97%