Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771155
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
3883-94-1
C9H11NO2·ClH
201.65
MFCD00193078
FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-4-methoxyphenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one hydrochloride, 4-methoxyphenacylamine hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-methoxyphenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, chloride, pubchem22350, acmc-1ad40, 4-aminoacetyl anisole hydrochloride, 2-amino-4-methoxyacetophenone hydrochloride
12487188
2-amino-1-(4-metoxifenil)etanona; clorhidrato
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN.Cl
3883-94-1
C9H11NO2·ClH
201.65
MFCD00193078
FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-4-methoxyphenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one hydrochloride, 4-methoxyphenacylamine hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-methoxyphenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, chloride, pubchem22350, acmc-1ad40, 4-aminoacetyl anisole hydrochloride, 2-amino-4-methoxyacetophenone hydrochloride
12487188
2-amino-1-(4-metoxifenil)etanona; clorhidrato
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C to 193°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCH2NH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.