Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-hydroxy-5,6-dimethylpyrimidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 043432.14
Detalles adicionales : CAS : 3977-23-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315737
  • 1110.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
3977-23-9
139.158
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
77600
CC1=C(NC(=NC1=O)N)C
C6H9N3O
MFCD00023258
2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 2-amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2-amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 2-amino-5,6-dimethyl-4 3h-pyrimidinone, 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4 1h-one, 2-amino-5,6-dimethyl-3h-pyrimidin-4-one, aminodimethylpyrimidinol, acmc-1cpts, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-5,6-dimethyl
2-amino-5,6-dimethyl-1H-pyrimidin-4-one
Especificaciones
2-Amino-4-hydroxy-5,6-dimethylpyrimidine
316°C to 318°C (decomposition)
3977-23-9
MFCD00023258
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5,6-dimethyl-1H-pyrimidin-4-one
77600
Powder
White
25g
C6H9N3O
2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 2-amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2-amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 2-amino-5,6-dimethyl-4 3h-pyrimidinone, 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4 1h-one, 2-amino-5,6-dimethyl-3h-pyrimidin-4-one, aminodimethylpyrimidinol, acmc-1cpts, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-5,6-dimethyl
CC1=C(NC(=NC1=O)N)C
139.158
139.16
97%