Learn More
Ácido 2-amino-4-fluorobenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777272
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
446-32-2
C7H6FNO2
155.13
MFCD00075553
LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
2724967
ácido 2-amino-4-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
446-32-2
C7H6FNO2
155.13
MFCD00075553
LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
2724967
ácido 2-amino-4-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188.0°C to 196.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(F)COOH
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.