Learn More
2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine is a nitrification inhibitor. It was used to study the influence of chlorine substitution in pyrimidine ring on proton donor ability of amino group in 2-aminopyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-cloro-6-metilpirimidina es un inhibidor de nitrificación. Se utilizó para estudiar la influencia de la sustitución de cloro en el anillo de pirimidina en la capacidad de los donantes de protones del grupo amino en la 2-aminopirimidina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 2-amino-4-cloro-6-metilpirimidina es un inhibidor de nitrificación. Se utilizó para estudiar la influencia de la sustitución de cloro en el anillo de pirimidina en la capacidad de los donantes de protones del grupo amino en la 2-aminopirimidina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine |
Punto de fusión | 181°C to 186°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 114297 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.58 |
Porcentaje de pureza | 98% |