Learn More
2-Amino-4-bromophenol, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 457480250
Detalles adicionales : CAS : 40925-68-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15585246
  • 195.10€ / 25 g
Fecha estimada de envío
03-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
40925-68-6
188.02
phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p
2-amino-4-bromophenol
C6H6BrNO
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
351840
C1=CC(=C(C=C1Br)N)O
Especificaciones
2-Amino-4-bromophenol
25g
97.5% min. (HPLC)
phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p
C1=CC(=C(C=C1Br)N)O
188.02
188.02
Authentic
40925-68-6
C6H6BrNO
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-bromophenol
351840
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-bromophenol, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.