Learn More
2-Amino-4,6-dimetilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-54931
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
767-15-7
C6H9N3
123.16
MFCD00006102
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
13021
4,6-dimetilpirimidina-2-amina
CC1=CC(C)=NC(N)=N1
767-15-7
C6H9N3
123.16
MFCD00006102
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
13021
4,6-dimetilpirimidina-2-amina
CC1=CC(C)=NC(N)=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 6-dimethylpyrimidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 154°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.