Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide, 98%
19.80€ - 67.20€
CAS 7170-76-5
Fórmula molecular C5H9BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 209.105
Número MDL MFCD00035212
InChI Key CATCJRCKBGAMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrobromide, unii-nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrobromide, nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, hydrobromide 1:1, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, thiazole, 2-amino-4,5-dimethyl-, hydrobromide, acmc-209ojv
PubChem CID 73237
IUPAC Name 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine;hydrobromide
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C.Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11445716
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
B20803.06
5g 19.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
11455716
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
B20803.14
25g 67.20€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7170-76-5
209.105
CATCJRCKBGAMKK-UHFFFAOYSA-N
73237
CC1=C(SC(=N1)N)C.Br
C5H9BrN2S
MFCD00035212
2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrobromide, unii-nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrobromide, nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, hydrobromide 1:1, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, thiazole, 2-amino-4,5-dimethyl-, hydrobromide, acmc-209ojv
4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine;hydrobromide
Especificaciones
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide
5g
C5H9BrN2S
3690705
CATCJRCKBGAMKK-UHFFFAOYSA-N
4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine;hydrobromide
73237
98%
287°C to 293°C
7170-76-5
MFCD00035212
2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrobromide, unii-nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrobromide, nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, hydrobromide 1:1, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, thiazole, 2-amino-4,5-dimethyl-, hydrobromide, acmc-209ojv
CC1=C(SC(=N1)N)C.Br
209.105
209.11