Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 335011000
Detalles adicionales : CAS : 5653-40-7 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10414745
  • 155.10€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
5653-40-7
197.19
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
79736
COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC
C9H11NO4
MFCD00011671
4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Especificaciones
2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid
1% max.
Beige-White or Brown to Gray
100g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00011671
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
79736
Crystalline Powder
Authentic
Glass bottle
156.0°C to 166.0°C
5653-40-7
100.0
C9H11NO4
4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC
197.19
197.19
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos