Learn More
Ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756791
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
5653-40-7
C9H11NO4
197.19
MFCD00011671
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
79736
ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico
COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
5653-40-7
C9H11NO4
197.19
MFCD00011671
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
79736
ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico
COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 156.0°C to 166.0°C
Color Beige blanquecino o marrón a gris
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.