Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzo[b]tiofeno-3-carboxamida, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15249646
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
4815-28-5
C9H12N2OS
196.27
FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
290223
2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida
C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
4815-28-5
C9H12N2OS
196.27
FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
290223
2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida
C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxamide
Punto de fusión 181°C to 183°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo¢b!thiophene-3-carboxamide, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.