Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-(2-furyl)thiazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H58851.14
Detalles adicionales : CAS : 28989-52-8 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495038
  • 1132.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
28989-52-8
166.198
CGJGALUSBPYALD-UHFFFAOYSA-N
727834
C1=COC(=C1)C2=CSC(=N2)N
C7H6N2OS
MFCD01167261
4-furan-2-yl thiazol-2-amine, 4-furan-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-furyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-furyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-furanyl, 4-furan-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-2-furyl thiazole-2-amine, 4-2-furanyl-2-thiazolamine, cgjgalusbpyald-uhfffaoysa, 2-thiazol amine,4-2-furanyl
4-(furan-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Especificaciones
2-Amino-4-(2-furyl)thiazole
25g
C7H6N2OS
4-furan-2-yl thiazol-2-amine, 4-furan-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-furyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-furyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-furanyl, 4-furan-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-2-furyl thiazole-2-amine, 4-2-furanyl-2-thiazolamine, cgjgalusbpyald-uhfffaoysa, 2-thiazol amine,4-2-furanyl
C1=COC(=C1)C2=CSC(=N2)N
166.198
166.2
97%
Brown
28989-52-8
MFCD01167261
CGJGALUSBPYALD-UHFFFAOYSA-N
4-(furan-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
727834
Solid
Videos
SDS Documentos